4,4'-Methylendicyclohexanamin (Gemisch von Isomeren) 95%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: 4,4'-Diaminodicyclohexylmethane, 4,4-Diaminodicyclohexyl methane, 4,4'-Methylenebis(aminocyclohexane), Bis(4-aminocyclohexyl)methane

159342500
ACRO159342500EA 198 EUR
ACRO159342500
4,4'-Methylendicyclohexanamin (Gemisch von Isomeren) 95%
4,4'-Methylenebis(cyclohexylamine) (mixture of isomers)
Formel: C₁₃H₂₆N₂
Molecular Weight: 210,37 g/mol
Siedepunkt: 325…327 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 36,5 °C
Flammpunkt: 159 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001496
CAS-Nummer: 1761-71-3
UN: 3259
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
UV at 280 nm A: ≤0.1
Titration with HClO4 ≥99.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR