Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

159350250 159351000 159355000
ACRO159350250EA 33.6 EUR
ACRO159350250 ACRO159351000 ACRO159355000
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex 95%
Schwefeltrioxid-Trimethylamin-Komplex
Formel: C₃H₉NO₃S
Schmelzpunkt: 232 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00012421
CAS-Nummer: 3162-58-1
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥94 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Heavy metals (as Pb) ≤20 ppm
Insoluble matter ≤0.02 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR