Isochinolin-5-amin 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Isoquinolin-5-amine, 5-Aminoisoquinoline
159420010 159420050
ACRO159420010EA 32 EUR
ACRO159420010 ACRO159420050
Isochinolin-5-amin 99%
Isochinolin-5-amin
Formel: C₉H₈N₂
Schmelzpunkt: 127…130 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006907
CAS-Nummer: 1125-60-6
EINECS: 214-408-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to yellow-brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 126 to 130 °C
GC ≥98.5 %