1-Iod-2-nitrobenzol 97%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

159450250
ACRO159450250EA 86.9 EUR
ACRO159450250
1-Iod-2-nitrobenzol 97%
1-Iod-2-nitrobenzol
Formel: C₆H₄INO₂
Molecular Weight: 249,01 g/mol
Siedepunkt: 289 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 47…52 °C
Dichte: 1,9186 g/cm³ (75 °C)
Flammpunkt: 110 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00007088
CAS-Nummer: 609-73-4
EINECS: 210-200-1

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Yellow-green to yellow-brown Granular powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47 to 52 °C
GC ≥96.0 %
Oxidizing efficiency ≥99.6 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR