1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one 95%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
N-(3'-Aminopropyl)-2-pyrrolidinone, 1-(3-Aminopropyl)pyrrolidin-2-one
159600050
ACRO159600050EA
40.2
EUR
ACRO159600050
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one 95%
1-(3-aminopropyl)pyrrolidin-2-one
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Formel:
C₇H₁₄N₂O Molecular Weight: 142,202 g/mol Siedepunkt: 120…123 °C (1 mmHg) Dichte: 1,01 g/cm³ Flammpunkt: >112 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003201 CAS-Nummer: 7663-77-6 UN: 3267 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light brown Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4970 to 1.4990 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |