2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine

160350010 160350050 160350250
ACRO160350010EA 39 EUR
ACRO160350010 ACRO160350050 ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formel: C₈H₈N₂OS
Molecular Weight: 180.23 g/mol
Siedepunkt: 335
Schmelzpunkt: 153…155 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005792
CAS-Nummer: 5464-79-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 150 to 153 °C
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR