2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
4-Methoxybenzothiazol-2-ylamine
160350010
160350050
160350250
ACRO160350010EA
39
EUR
ACRO160350010
ACRO160350050
ACRO160350250
2-Amino-4-methoxybenzothiazol 97%
2-Amino-4-methoxybenzothiazole
Formel:
C₈H₈N₂OS Molecular Weight: 180.23 g/mol Siedepunkt: 335 Schmelzpunkt: 153…155 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00005792 CAS-Nummer: 5464-79-9 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 150 to 153 °C |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...