(4-Bromphenyl)essigsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

160520250 160521000
ACRO160520250EA 61.3 EUR
ACRO160520250 ACRO160521000
(4-Bromphenyl)essigsäure 99%
(4-Bromphenyl)essigsäure
Formel: (C₆H₄Br)CH₂COOH
Siedepunkt: 326 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 112…114 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004342
CAS-Nummer: 1878-68-8
EINECS: 217-523-7

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow to light beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 115 to 118 °C
Titration with NaOH ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR