3,4,5-Trichlorpyridazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
160590050
ACRO160590050EA 378 EUR
ACRO160590050
3,4,5-Trichlorpyridazin 98%
3,4,5-Trichloropyridazine
Formel: C₄HCl₃N₂
Molecular Weight: 183.42 g/mol
Siedepunkt: 117…118 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 54…61 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006464
CAS-Nummer: 14161-11-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 56 to 62 °C
HPLC ≥97.5 %