Phenylisothiocyanat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Phenylsenföl, Isothiocyansäurephenylester
160971000
160975000
160970025
ACRO160971000EA
56
EUR
ACRO160971000
ACRO160975000
ACRO160970025
Phenylisothiocyanat 98%
Phenylisothiocyanat
Formel:
C₇H₅NS Molecular Weight: 135.19 g/mol Siedepunkt: 221 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –21 °C Dichte: 1.1288 g/cm³ Flammpunkt: 87 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00004798 CAS-Nummer: 103-72-0 EINECS: 203-138-1 UN: 2927 ADR: 6.1 II Merck Index: 12,07450 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow to orange Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6490 to 1.6510 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.1 % |
GC | ≥97.5 % |
Specific gravity | (20°C) 1.13 to 1.136 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...