3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
161210250
ACRO161210250EA 54 EUR
ACRO161210250
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd 97%
3,5-Di-tert-butyl-4-hydroxybenzaldehyd
Formel: C₁₅H₂₂O₂
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 186…190 °C
Dichte: 1,16 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00008826
CAS-Nummer: 1620-98-0
EINECS: 216-592-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 186 to 190 °C
GC ≥96.0 %