N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
1,1-Dimethoxytrimethylamin
161251000
161255000
161250250
ACRO161251000EA
200
EUR
ACRO161251000
ACRO161255000
ACRO161250250
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal ca. 97%
N,N-Dimethylformamiddimethylacetal
Formel:
C₅H₁₃NO₂ Siedepunkt: 102 °C (1013 hPa) Dichte: 0,89 g/cm³ Flammpunkt: 7 °C |
MDL:
MFCD00008482 CAS-Nummer: 4637-24-5 EINECS: 225-063-3 UN: 1993 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3950 to 1.3970 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Specific optical rotation | -53° to -63° (20°C, 589 nm) (c=0.5, CHCl3) |