3-Phenyl-1-propanol 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

161310010 161312500
ACRO161310010EA 104 EUR
ACRO161310010 ACRO161312500
3-Phenyl-1-propanol 98%
3-Phenyl-1-propanol
Formel: (C₆H₅)CH₂CH₂CH₂OH
Siedepunkt: 455 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,04 g/cm³
Flammpunkt: 109 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002950
CAS-Nummer: 122-97-4
EINECS: 204-587-6

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5250 to 1.5270 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR