2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

161510250 161511000 161515000
ACRO161510250EA 18.7 EUR
ACRO161510250 ACRO161511000 ACRO161515000
2-Chlor-6-fluorbenzaldehyd 95%
2-Chloro-6-fluorobenzaldehyde
Formel: C₇H₄ClFO
Siedepunkt: 92 °C (10 mmHg)
Schmelzpunkt: 34…39 °C
Flammpunkt: 101 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003306
CAS-Nummer: 387-45-1
EINECS: 206-860-5

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 39 °C
GC ≥94 %
Specific optical rotation +113° to +119° (20 °C, 589 nm) (c=1, ethanol)


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR