Tripropylamin 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

162690010 162690025
ACRO162690010EA 97.3 EUR
ACRO162690010 ACRO162690025
Tripropylamin 98%
Tripropylamin
Formel: C₉H₂₁N
Siedepunkt: 156 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,76 g/cm³
Flammpunkt: 32,5 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009363
CAS-Nummer: 102-69-2
EINECS: 203-047-7
UN: 2260
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4155 to 1.4175 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.2 %
GC ≤0.2 % dipropylamine


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR