Chlordimethylsilan 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
162840100
162840500
162842500
ACRO162840100EA
20.5
EUR
ACRO162840100
ACRO162840500
ACRO162842500
Chlordimethylsilan 97%
Chlordimethylsilan
Formel:
C₂H₇ClSi Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg) Schmelzpunkt: –111 °C Dichte: 0,85 g/cm³ Flammpunkt: –28 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000495 CAS-Nummer: 1066-35-9 EINECS: 213-912-0 UN: 2924 ADR: 3,I REACH: 01-2119486782-25 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...