Chlordimethylsilan 97%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

162840100 162840500 162842500
ACRO162840100EA 20.5 EUR
ACRO162840100 ACRO162840500 ACRO162842500
Chlordimethylsilan 97%
Chlordimethylsilan
Formel: C₂H₇ClSi
Siedepunkt: 34,6 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –111 °C
Dichte: 0,85 g/cm³
Flammpunkt: –28 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000495
CAS-Nummer: 1066-35-9
EINECS: 213-912-0
UN: 2924
ADR: 3,I
REACH: 01-2119486782-25

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3815 to 1.3855 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR