4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
163030050
ACRO163030050EA 36.8 EUR
ACRO163030050
4,6-Dichlor-2-(methylthio)pyrimidin 98%
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂S
Molecular Weight: 195.07 g/mol
Siedepunkt: 135…136 °C (14 mmHg)
Schmelzpunkt: 38…42 °C
Flammpunkt: >112 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006086
CAS-Nummer: 6299-25-8
EINECS: 228-577-6
UN: 3263
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to yellow to orange Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38 to 43 °C
GC ≥97.5 %