4-Amino-m-kresol 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
163200500 163202500
ACRO163200500EA 37.6 EUR
ACRO163200500 ACRO163202500
4-Amino-m-kresol 99+%
4-Amino-m-kresol
Formel: C₇H₉NO
Siedepunkt: 259 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 176…180 °C
MDL: MFCD00007871
CAS-Nummer: 2835-99-6
EINECS: 220-621-2
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to yellow to beige to brown Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 176 to 180 °C
GC ≥99.0 %