α-Brom-m-toluonitril 95%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

163510100 163510500
ACRO163510100EA 95 EUR
ACRO163510100 ACRO163510500
α-Brom-m-toluonitril 95%
α-Brom-m-toluonitril
Formel: C₈H₆BrN
Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg)
Schmelzpunkt: 92…97 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001809
CAS-Nummer: 28188-41-2
EINECS: 248-890-1
UN: 1759
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 92 to 97 °C
GC ≥94 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR