α-Brom-m-toluonitril 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
163510100
163510500
ACRO163510100EA
95
EUR
ACRO163510100
ACRO163510500
α-Brom-m-toluonitril 95%
α-Brom-m-toluonitril
Formel:
C₈H₆BrN Siedepunkt: 130 °C (4 mmHg) Schmelzpunkt: 92…97 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001809 CAS-Nummer: 28188-41-2 EINECS: 248-890-1 UN: 1759 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 92 to 97 °C |
GC | ≥94 % |