3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
163540010 163540050
ACRO163540010EA 75.6 EUR
ACRO163540010 ACRO163540050
3-Methoxy-2(1H)-pyridone 97%
3-Methoxy-2(1H)-pyridone
Formel: C₆H₇NO₂
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006015
CAS-Nummer: 20928-63-6
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %