Chininsulfat Dihydrat 99+%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
163710100
163710500
ACRO163710100EA
59.5
EUR
ACRO163710100
ACRO163710500
Chininsulfat Dihydrat 99+%
Chininsulfat Dihydrat
Formel:
C₄₀H₅₀N₄O₈S·2H₂O Schmelzpunkt: 233…235 °C Dichte: 1,36 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150790 CAS-Nummer: 6119-70-6 EINECS: 212-359-2 Merck Index: 12,03822 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to off-white Powder or crystals or needles |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | 4.0 to 5.5 % (K.F.) |
Residue after ignition | ≤0.1 % |
Specific optical rotation | -235° to -245° (20°C, 589 nm) (c=2, 0.1N HCl) (on anhydrous basis) |
Titration with HClO4 | 99.0 to 101.0 % (On anhydrous basis) |