Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
163760010 163762500
ACRO163760010EA 161 EUR
ACRO163760010 ACRO163762500
Quinoxaline-2-carbonyl chloride 95%
Quinoxaline-2-carbonyl chloride
Formel: C₉H₅ClN₂O
Schmelzpunkt: 113…115 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00006725
CAS-Nummer: 54745-92-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Insoluble matter ≤0.05 % (in water)