4-Nitro-o-toluidin 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-Amino-5-nitrotoluol, 2-Methyl-4-nitroanilin, 4-Nitro-2-methylanilin
163950050
ACRO163950050EA 20.7 EUR
ACRO163950050
4-Nitro-o-toluidin 99%
4-Nitro-o-toluidin
Formel: C₇H₈N₂O₂
Molecular Weight: 152,15 g/mol
Schmelzpunkt: 129…133 °C
Dichte: 1,366 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007734
CAS-Nummer: 99-52-5
EINECS: 202-762-1
UN: 2660
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Yellow to brown to khaki Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 129 to 133 °C
GC ≥98.5 %