Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
164060010
164060050
164060250
ACRO164060010EA
108
EUR
ACRO164060010
ACRO164060050
ACRO164060250
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat 97%
Bathocuproinsulfonat Dinatriumsalz Hydrat
Formel:
C₂₆H₁₈N₂Na₂O₆S₂·H₂O Schmelzpunkt: 300 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00149974 CAS-Nummer: 52698-84-7 EINECS: 258-111-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to beige Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤9 % |
HPLC | ≥96.0 % (expressed as the sum of ortho-ortho, meta-para and para-para-substituted bathocuproine disulfonate) |