Betain Hydrochlorid 99%, Extra rein erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
164550010 164550025 164552500
ACRO164550010EA 131 EUR
ACRO164550010 ACRO164550025 ACRO164552500
Betain Hydrochlorid 99%, Extra rein erfüllt analytische Spezifikationen von USP
Betain Hydrochlorid
Formel: C₅H₁₂ClNO₂
Molecular Weight: 153.61 g/mol
Schmelzpunkt: 241 °C (Zers.)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011903
CAS-Nummer: 590-46-5
EINECS: 209-683-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Colorless to white Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms (identification A)
Water ≤0.5 %
Identification B Passes test
Residue after ignition ≤0.1 %
pH 0.8 to 1.2 (1 in 4 solution)
Titration with HClO4 98.5 to 100.5 % (On anhydrous basis)