4-Phenylpiperidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
164770010 164770050
ACRO164770010EA 44.6 EUR
ACRO164770010 ACRO164770050
4-Phenylpiperidin 98%
4-Phenylpiperidin
Formel: C₁₁H₁₅N
Siedepunkt: 255…257 °C (727 mmHg)
Schmelzpunkt: 57…63 °C
Dichte: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006002
CAS-Nummer: 771-99-3
EINECS: 212-243-1
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥97.5 %