Bisacrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: N,N'-Methylendiacrylamid, BIS

164790250 164791000 164795000
ACRO164790250EA 61.4 EUR
ACRO164790250 ACRO164791000 ACRO164795000
Bisacrylamid 99+% für die Biochemie, für die Elektrophorese
Bisacrylamid
Formel: (H₂C=CHCONH)₂CH₂
Siedepunkt: 125 °C (3,33 hPa)
Schmelzpunkt: 185 °C (Zersetzung)
Dichte: 1,235 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 138 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008625
CAS-Nummer: 110-26-9
EINECS: 203-750-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c1b72b0c3cd5bb916c65f9e2337c5c3b05ea1c91&vid=368f6bf0bc8e0b35ffc7a57d85f5dd210ff0b409&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance White Crystalline powder or crystals or needles
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥99.0 %
UV at 290 nm A: ≤0.25
pH 5 to 7 (1 % in water)
Acrylic acid ≤0.05 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR