4-chloro-2-phenylquinoline 99%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Achtung
|
164870025
ACRO164870025EA
105
EUR
ACRO164870025
4-chloro-2-phenylquinoline 99%
4-chloro-2-phenylquinoline
Appearance: Light yellow Powder
Formel:
C₁₅H₁₀ClN Schmelzpunkt: 62…64 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00160641 CAS-Nummer: 4979-79-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Light yellow Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 61 to 64 °C |
GC | ≥98.5 % |