2-Furoylchlorid 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

165381000 165380250
ACRO165381000EA 78.3 EUR
ACRO165381000 ACRO165380250
2-Furoylchlorid 98+%
2-Furoylchlorid
Formel: C₅H₃ClO₂
Siedepunkt: 173…174 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –2 °C
Dichte: 1,32 g/cm³
Flammpunkt: 85 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003228
CAS-Nummer: 527-69-5
EINECS: 208-422-9
UN: 3265
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow to light orange Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5320 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Titration RCOCl ≥98.0 %
Impurity ≤2.0 % Free carboxylic acid (as furoic acid)
Free acid (HCl) ≤0.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR