4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

165390025 165395000
ACRO165390025EA 441 EUR
ACRO165390025 ACRO165395000
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren) 98%
4-Methyl-1,2-cyclohexandicarbonsäureanhydrid (Gemisch der cis- und trans-Isomeren)
Formel: C₉H₁₂O₃
Siedepunkt: 120 °C (1mbar)
Schmelzpunkt: –29 °C
Dichte: 1,16 g/cm³
Flammpunkt: >110 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00005927
CAS-Nummer: 19438-60-9

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4764 to 1.4784 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤100 APHA


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR