Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% Stabilised

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Isoamyl nitrite

165701000 165705000 165700025
ACRO165701000EA 62.1 EUR
ACRO165701000 ACRO165705000 ACRO165700025
Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% Stabilised
Isopentylnitrit (Isomerengemisch)
Formel: C₅H₁₁NO₂
Molecular Weight: 117.15 g/mol
Siedepunkt: 96…99 °C (760 mmHg)
Dichte: 0.87 g/cm³
Flammpunkt: 10 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002057
CAS-Nummer: 110-46-3
UN: 1113
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Stabilizer 0.2 % Sodium carbonate
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR