Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Isoamyl nitrite
165701000
165705000
165700025
ACRO165701000EA
62.1
EUR
ACRO165701000
ACRO165705000
ACRO165700025
Isopentylnitrit (Isomerengemisch) 97% Stabilised
Isopentylnitrit (Isomerengemisch)
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Molecular Weight: 117.15 g/mol Siedepunkt: 96…99 °C (760 mmHg) Dichte: 0.87 g/cm³ Flammpunkt: 10 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00002057 CAS-Nummer: 110-46-3 UN: 1113 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3850 to 1.3880 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |
Stabilizer | 0.2 % Sodium carbonate |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (as Pb) | ≤5 ppm |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...