1-Decanol 98+%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 1-Decylalkohol, Decylalkohol, Caprinalkohol, 1-Hydroxydecan, Nonylcarbinol

165760010 165760025 165760100
ACRO165760010EA 55.9 EUR
ACRO165760010 ACRO165760025 ACRO165760100
1-Decanol 98+%
1-Decanol
Formel: H₃C(CH₂)₈CH₂OH
Molecular Weight: 158.28 g/mol
Siedepunkt: 220…240 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 6 °C
Dichte: 0.829 g/cm³
Flammpunkt: 82 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004747
CAS-Nummer: 112-30-1
EINECS: 203-956-9
Merck Index: 13,02875

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4350 to 1.4390 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.0 %
Chloride (Cl) ≤3 ppm
Sulfate (SO4) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR