1-(2-Pyridyl)piperazin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(1-Piperazinyl)pyridin
165900250 AC16590.10 AC16590.50 165900050 165901000
ACRO165900250EA 91.7 EUR
ACRO165900250 MAYBAC16590.10 MAYBAC16590.50 ACRO165900050 ACRO165901000
1-(2-Pyridyl)piperazin 98%
1-(2-Pyridyl)piperazin
Formel: C₉H₁₃N₃
Siedepunkt: 120…122 °C (2 mmHg)
Schmelzpunkt: 85 - 87 °C
Dichte: 1,07 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006216
CAS-Nummer: 34803-66-2
EINECS: 252-220-3
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5930 to 1.5960 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Sulfate (SO4) ≤0.01 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Lead (Pb) ≤0.002 %
Insoluble matter ≤0.005 %
Alkalies + earths ≤0.2 %