6-Nitro-o-toluylsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: 2-Methyl-6-nitrobenzoesäure

165980050
ACRO165980050EA 56.9 EUR
ACRO165980050
6-Nitro-o-toluylsäure 99%
6-Nitro-o-toluylsäure
Formel: C₈H₇NO₄
Molecular Weight: 181.15 g/mol
Siedepunkt: 353
Schmelzpunkt: 154…157 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007267
CAS-Nummer: 13506-76-8

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Light orange to yellow-brown Crystalline powder or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 154 to 157 °C
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR