2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166040050
166040250
ACRO166040050EA
50.8
EUR
ACRO166040050
ACRO166040250
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane 97%
2-(3-Chloropropyl)-2-methyl-1,3-dioxolane
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Formel:
C₇H₁₃ClO₂ Siedepunkt: 73…76 °C (7 mmHg) Dichte: 1,09 g/cm³ Flammpunkt: 72 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003217 CAS-Nummer: 5978-08-5 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4490 to 1.4510 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |