(4-Nitrophenyl)acetonitril 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung

Synonyme: 4-Nitrobenzylcyanid

166060250
ACRO166060250EA 26.1 EUR
ACRO166060250
(4-Nitrophenyl)acetonitril 98%
(4-Nitrophenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆N₂O₂
Molecular Weight: 162,15 g/mol
Siedepunkt: 195…197 °C (16hPa)
Schmelzpunkt: 114…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007372
CAS-Nummer: 555-21-5
EINECS: 209-085-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,06688

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Cream to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 114 to 118 °C
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR