Essigsäure-[D4] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Ethansäure-D4

166210050 166210250 166210500
ACRO166210050EA 56.4 EUR
ACRO166210050 ACRO166210250 ACRO166210500
Essigsäure-[D4] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Essigsäure-[D4]
Formel: D₃CCOOD
Siedepunkt: 115,5 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 15…16 °C
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00051051
CAS-Nummer: 1186-52-3
EINECS: 214-693-4
UN: 2789
ADR: 8,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR