Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

166250250 166250500 166251000 166252500 166255000
ACRO166250250EA 33.5 EUR
ACRO166250250 ACRO166250500 ACRO166251000 ACRO166252500 ACRO166255000
Chloroform-[D1] 99.8 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.75 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR