Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
166290100 166290500 166291000
ACRO166290100EA 88.4 EUR
ACRO166290100 ACRO166290500 ACRO166291000
Dimethylsulfoxid-[D6] 99.9 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Dimethylsulfoxid-[D6]
Formel: D₃CS(O)CD₃
Siedepunkt: 189 °C (5 mmHg)
Dichte: 1,19 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00002090
CAS-Nummer: 2206-27-1
EINECS: 218-617-0
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.03 % (K.F.)
D-Enrichment ≥99.85 %
HPLC ≥96.0 %