Deuteriumoxid 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific

166310100 166310500 166311000
ACRO166310100EA 69.4 EUR
ACRO166310100 ACRO166310500 ACRO166311000
Deuteriumoxid 100.0 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Deuteriumoxid

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
D-Enrichment ≥99.95 %
Melting point 150 to 156 °C
HPLC ≥96.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR