Pyridin-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Pyridine-[²H₅]

166570050 166570100 166570250
ACRO166570050EA 81.8 EUR
ACRO166570050 ACRO166570100 ACRO166570250
Pyridin-[D5] 99 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84.06 g/mol
Siedepunkt: 114,4
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3 II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤10 %
D-Enrichment ≥98.5 %
Specific optical rotation +7° to +8° (20°C, 589 nm) c=5 in water


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR