5-Brom-2-thiophencarbaldehyd 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
166650250
166650050
166651000
ACRO166650250EA
134
EUR
ACRO166650250
ACRO166650050
ACRO166651000
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd 97%
5-Brom-2-thiophencarbaldehyd
Formel:
C₅H₃BrOS Dichte: 1,61 g/cm³ Flammpunkt: 98 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005432 CAS-Nummer: 4701-17-1 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear yellow to brown Liquid after melting |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.6380 to 1.6410 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥96.0 % |