4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

166670050 166670250
ACRO166670050EA 48 EUR
ACRO166670050 ACRO166670250
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol 99%
4-Brom-α,α,α-trifluortoluol
Formel: C₇H₄BrF₃
Siedepunkt: 154…155 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,6 g/cm³
Flammpunkt: 48 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000398
CAS-Nummer: 402-43-7
EINECS: 206-943-6
UN: 1993
ADR: 3,III

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4715 to 1.4745 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
HPLC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR