1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion
166711000
166715000
166710025
ACRO166711000EA
28.9
EUR
ACRO166711000
ACRO166715000
ACRO166710025
1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naphthochinon
Formel:
C₁₀H₆O₂ Molecular Weight: 158.16 g/mol Siedepunkt: 298 Schmelzpunkt: 128.5 °C Flammpunkt: 141 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00001676 CAS-Nummer: 130-15-4 EINECS: 204-977-6 UN: 2928 ADR: 6.1 I Merck Index: 12,06482 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Khaki Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Water | ≤6 % (K.F.) |
GC | ≥99 % |
HPLC | ≥97.5 % |