1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr

Synonyme: Benzo(e)cyclohex-2-en-1,4-dion

166711000 166715000 166710025
ACRO166711000EA 28.9 EUR
ACRO166711000 ACRO166715000 ACRO166710025
1,4-Naphthochinon, (max. 6% H₂O) 99%
1,4-Naphthochinon
Formel: C₁₀H₆O₂
Molecular Weight: 158.16 g/mol
Siedepunkt: 298
Schmelzpunkt: 128.5 °C
Flammpunkt: 141 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001676
CAS-Nummer: 130-15-4
EINECS: 204-977-6
UN: 2928
ADR: 6.1 I
Merck Index: 12,06482

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Khaki Powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤6 % (K.F.)
GC ≥99 %
HPLC ≥97.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR