Caprinsäure 99%

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

167271000 167275000 167270010 167270025
ACRO167271000EA 42.6 EUR
ACRO167271000 ACRO167275000 ACRO167270010 ACRO167270025
Caprinsäure 99%
Caprinsäure
Formel: C₁₀H₂₀O₂
Siedepunkt: 268…270 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 0,89 g/cm³
Flammpunkt: 150 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00004441
CAS-Nummer: 334-48-5
EINECS: 206-376-4
Merck Index: 13,01764

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Colorless or white to cream Crystals and/or chunks or fused solid or liquid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 34 °C
GC ≥98.5 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR