2-Adamantanol 98%
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme: 2-Hydroxytricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan, Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decan-2-ol, 2-Tricyclo[3.3.1.1(3,7)]decanol
167310050
ACRO167310050EA 66.6 EUR
ACRO167310050
2-Adamantanol 98%
2-Adamantanol
Formel: C₁₀H₁₆O
Molecular Weight: 152,24 g/mol
Schmelzpunkt: 258…265 °C
Dichte: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00074744
CAS-Nummer: 700-57-2
EINECS: 211-846-7
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to off-white Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 258 to 265 °C (Subl)
GC ≥97.5 %